ENA497681808
Enamine
(2-methyl-1H-1,3-benzodiazol-5-yl)methanamine
About This Item
Iupac Name
(2-methyl-1H-benzimidazol-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-11-8-3-2-7(5-10)4-9(8)12-6/h2-4H,5,10H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
XFMATJBLGFMLBT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265519
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265519
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)