Merck
ENA497681771
Enamine
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.12
Número MDL:
mp
66-68
Iupac Name
2-bromo-1-(naphthalen-2-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C12H11BrO/c13-8-12(14)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12,14H,8H2
Clave InChI
HDRFYKFGBRXGRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Melting Point
66-68
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-265926
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)