Merck
ENA497681500
Enamine
benzyl 8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.36
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 8,8-dimethyl-7-oxo-2-azabicyclo[4.2.0]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H21NO3/c1-17(2)14-13(15(17)19)9-6-10-18(14)16(20)21-11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13-14H,6,9-11H2,1-2H3
Clave InChI
LGGQTDSTIKJAFO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266819
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266819
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)