Merck
ENA497680674
Enamine
1-(bromomethyl)cyclohexan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.08
Número MDL:
mp
80-83
Iupac Name
1-(bromomethyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C7H13BrO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6H2
Clave InChI
SSULDURTLPHCSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264957
Melting Point
80-83
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264957
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)