Merck
ENA497680238
Enamine
N,N-dimethylmethanesulfonoimidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
S-hydroxy-N,N-dimethylmethanesulfinimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2OS.ClH/c1-5(2)7(3,4)6;/h3H2,1-2H3,(H2,4,6);1H
Clave InChI
WRYUDDDOGLQBFK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263581
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263581
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)