Merck
ENA497680141
Enamine
phenyl morpholine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Iupac Name
phenyl 4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c13-11(12-6-8-14-9-7-12)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Clave InChI
SVWBBVZRYSQHPF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263431
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263431
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)