Merck
ENA497679824
Enamine
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.69
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-3-methylbutane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-5(2)6(10-3)4-11(7,8)9/h5-6H,4H2,1-3H3
Clave InChI
ULFIPEGMJVMGLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)