Merck
ENA497679737
Enamine
2-(2-chlorophenyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.64
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-4-2-1-3-8(9)10-13-5-7(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
Clave InChI
IVAPUCSVKRFGEQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)