ENA497679458
Enamine
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-5-(2-chloroethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-2-1-5-3-9-4-10-6(5)8/h3-4H,1-2H2
InChI key
WWQRBWHHBMWGFU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261702
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)