Merck
ENA497679282
Enamine
sodium 6-bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.99
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
sodium 6-bromo-4-(trifluoromethyl)picolinate
Inchi Code
1S/C7H3BrF3NO2.Na/c8-5-2-3(7(9,10)11)1-4(12-5)6(13)14;/h1-2H,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
CSERGHMMDYKJKI-UHFFFAOYSA-M
storage temp.
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262508
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262508
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)