Merck
ENA497678839
Enamine
6-oxa-2lambda6-thia-9-azaspiro[4.5]decane-2,2-dione hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.71
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-oxa-2-thia-9-azaspiro[4.5]decane 2,2-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3S.ClH/c9-12(10)4-1-7(6-12)5-8-2-3-11-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI key
LWERCKSZJOMNMY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260289
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)