Merck
ENA497678616
Enamine
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.04
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
WRSPJCQSBRAYCE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256918
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)