ENA497377233
Enamine
1H-1,2,3-triazole-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1H-1,2,3-triazole-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H5N5.ClH/c4-3(5)2-1-6-8-7-2;/h1H,(H3,4,5)(H,6,7,8);1H
Clave InChI
CKULSTXUOJQJIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260604
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)