ENA497377146
Enamine
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
About This Item
Iupac Name
1,2-dimethyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene
Inchi Code
1S/C11H18/c1-8(2)11-6-5-9(3)10(4)7-11/h11H,1,5-7H2,2-4H3
Clave InChI
DJNBXADZJNAMQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259993
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)