Merck
ENA497377063
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.61
Número MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c10-7(11)5-4-9-3-1-2-6(9)8-5;/h4H,1-3H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
XUXRJJVNFIYTAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258369
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)