Merck
ENA497376774
Enamine
4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.7
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)picolinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O3.ClH/c14-9-2-5-13(6-3-9)8-1-4-12-10(7-8)11(15)16;/h1,4,7,9,14H,2-3,5-6H2,(H,15,16);1H
Clave InChI
PUFRGUZOUIUBEN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257982
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257982
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)