Merck
ENA497375663
Enamine
rac-(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Peso molecular:
216.69
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1R,2S)-2-phenylcyclopropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H9ClO2S/c10-13(11,12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
FEPOIQPPYDWSBG-DTWKUNHWSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255321
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)