Merck
ENA497375658
Enamine
2-[1-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)cyclopropyl]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclopropyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(15)12-7-11(4-5-11)6-8(13)14/h4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
XHYKUPXTKLTOHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255305
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255305
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)