ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
About This Item
mp
144-146
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
Clave InChI
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)