Merck
ENA497375304
Enamine
10-ethyl-6,10-diazaspiro[4.6]undecane-7,11-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.28
MDL number:
Iupac Name
10-ethyl-6,10-diazaspiro[4.6]undecane-7,11-dione
Inchi Code
1S/C11H18N2O2/c1-2-13-8-5-9(14)12-11(10(13)15)6-3-4-7-11/h2-8H2,1H3,(H,12,14)
InChI key
YQFHYTOPGBOXQA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254457
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254457
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)