Merck
ENA497375187
Enamine
octahydro-1H-pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-1,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
167-169
Iupac Name
hexahydro-1H-pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-1,5(2H)-dione
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c11-7-3-4-9-8(12)6-2-1-5-10(6)7/h6H,1-5H2,(H,9,12)
Clave InChI
IVSUXHRSHLSJKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254124
Melting Point
167-169
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254124
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)