Merck
ENA497375146
Enamine
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoropropan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.12
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-3,3,3-trifluoro-1-propanone
Inchi Code
1S/C6H7F3O/c7-6(8,9)3-5(10)4-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
BFZARKPIFOUSRN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253979
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)