Merck
ENA497375050
Enamine
tert-butyl 4-(oxiran-2-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.3
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-oxiranyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-12(2,3)16-11(14)13-6-4-9(5-7-13)10-8-15-10/h9-10H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
MHJCAROLVBMINS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253665
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)