ENA497374543
Enamine
2-{7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl}ethan-1-amine
About This Item
Iupac Name
2-(7-oxabicyclo[2.2.1]hept-2-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C8H15NO/c9-4-3-6-5-7-1-2-8(6)10-7/h6-8H,1-5,9H2
Clave InChI
NBBCARZMEFEVIR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252528
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)