Merck
ENA497374456
Enamine
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridazin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C8H9N5/c1-13-7(4-5-10-13)6-2-3-8(9)12-11-6/h2-5H,1H3,(H2,9,12)
InChI key
FHBPJNFZKRRFIV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252326
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)