ENA497374293
Enamine
3-bromo-4-(piperidin-1-yl)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-(1-piperidinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-8-10(9-15)4-5-12(11)14-6-2-1-3-7-14/h4-5,8-9H,1-3,6-7H2
Clave InChI
PYYGJBYCDYEZJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251805
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)