Merck
ENA497374215
Enamine
4-bromo-2-ethoxy-5-fluoropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-ethoxy-5-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-2-11-7-3-5(8)6(9)4-10-7/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
BEVZLWQGRVQEOB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251576
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-251576
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)