Merck
ENA497373807
Enamine
N-[1-(2-chloro-3-methoxyphenyl)ethylidene]hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.64
Iupac Name
2-chloro-1-methoxy-3-(1-nitrosoethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(11-12)7-4-3-5-8(13-2)9(7)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
ISIODTBVDIMZDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249503
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249503
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)