Merck
ENA497373499
Enamine
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H10BrNO/c1-14-10-3-2-8(12)6-9(10)11(7-13)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clave InChI
SKGMEUYHZKVHIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-246220
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)