Merck
ENA497373121
Enamine
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4,4-difluoro-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
FQJMZYJZHKJOHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205043
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)