ENA490048081
Enamine
8-methanesulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
8-(methylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2S.ClH/c1-14(12,13)9-6-2-4-8-5-3-7-11-10(8)9;/h2,4,6,11H,3,5,7H2,1H3;1H
Clave InChI
XGTWRJNFCPZSPU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250312
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)