Merck
ENA490047973
Enamine
(1-benzyl-3,5-diethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
316.27
Número MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-3,5-diethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21N3.2ClH/c1-3-14-13(10-16)15(4-2)18(17-14)11-12-8-6-5-7-9-12;;/h5-9H,3-4,10-11,16H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
BXEJBWBZPYAGMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249959
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249959
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)