ENA490047761
Enamine
potassium 3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
potassium 3-phenylbicyclo[1.1.0]butane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O2.K/c12-9(13)11-6-10(11,7-11)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Clave InChI
ANNHVYILPIMVDS-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249246
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)