Merck
ENA490047637
Enamine
2-hydroxy-2-methylbut-3-enoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-2-methyl-3-butenoic acid
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-3-5(2,8)4(6)7/h3,8H,1H2,2H3,(H,6,7)
Clave InChI
SXQCPXKZTFJHQI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248888
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248888
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)