Merck
ENA490047604
Enamine
2-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.66
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-9-6-7-4-2-3-5-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H
Inchi Key
RVJIISYICORWPY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248801
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248801
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)