ENA490047598
Enamine
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
About This Item
mp
95-96
Iupac Name
6-bromoimidazo[2,1-b][1,3]thiazole
Inchi Code
1S/C5H3BrN2S/c6-4-3-8-1-2-9-5(8)7-4/h1-3H
Clave InChI
LXCZWVCFAGYWGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Melting Point
95-96
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248793
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)