Merck
ENA490047540
Enamine
2-(4-fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.24
MDL number:
Iupac Name
2-(4-fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H14FN/c1-8-7-9(12)4-5-10(8)11-3-2-6-13-11/h4-5,7,11,13H,2-3,6H2,1H3
InChI key
NYXFCKRWEIIQPB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248624
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248624
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)