Merck
ENA490047397
Enamine
rac-3-ethyl-1-[(3R,4R)-4-methoxypyrrolidin-3-yl]urea hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.7
Número MDL:
Iupac Name
N-ethyl-N'-[(3R,4R)-4-methoxy-3-pyrrolidinyl]urea hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-3-10-8(12)11-6-4-9-5-7(6)13-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3,(H2,10,11,12);1H/t6-,7-;/m1./s1
Clave InChI
DCBBSALQMAVJMY-ZJLYAJKPSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248181
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248181
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)