Merck
ENA465563364
Enamine
1-amino-4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.09
MDL number:
Iupac Name
1-amino-4-bromo-5-fluoro-1-indanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrFNO2/c11-8-5-3-4-10(13,9(14)15)6(5)1-2-7(8)12/h1-2H,3-4,13H2,(H,14,15)
InChI key
QDRLIAXYVRQBNQ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244087
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-244087
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)