Merck
ENA465563318
Enamine
rac-[(1R,2R)-2-ethylcyclopropyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
135.64
Número MDL:
Iupac Name
((1R,2R)-2-ethylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-2-5-3-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6+;/m1./s1
Clave InChI
SPIXFPVMTPMHKN-IBTYICNHSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-245793
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)