Merck
ENA465562230
Enamine
tert-butyl N-[(3-hydroxythiolan-3-yl)methyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.33
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl ((3-hydroxytetrahydrothiophen-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3S/c1-9(2,3)14-8(12)11-6-10(13)4-5-15-7-10/h13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
TZWSMNORVFRPIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224633
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224633
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)