ENA465562205
Enamine
5-chloro-3-nitro-2-(propan-2-yloxy)pyridine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-isopropoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O3/c1-5(2)14-8-7(11(12)13)3-6(9)4-10-8/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
OSFVACIDCGQNEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223394
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)