ENA458441487
Enamine
5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]furan-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-[(2,4-dichlorophenoxy)methyl]-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C12H8Cl2O4/c13-7-1-3-10(9(14)5-7)17-6-8-2-4-11(18-8)12(15)16/h1-5H,6H2,(H,15,16)
Clave InChI
VSMPMYSNFPYXIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60467
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)