Merck
ENA458441079
Enamine
2-(cyclobutylmethyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.27
MDL number:
Iupac Name
2-(cyclobutylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H19N/c1-2-7-11-10(6-1)8-9-4-3-5-9/h9-11H,1-8H2
InChI key
ZODKIGPMFNGOMR-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-242877
pictograms
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-242877
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)