Merck
ENA458437720
Enamine
2-(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-yl)-2-(4-methylpiperazin-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.44
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C17H28N4/c1-19-8-10-21(11-9-19)17(13-18)15-5-6-16-14(12-15)4-3-7-20(16)2/h5-6,12,17H,3-4,7-11,13,18H2,1-2H3
Clave InChI
QANTUAMJUURSML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239514
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239514
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)