Merck
ENA458437230
Enamine
4-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)piperazin-1-yl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.27
MDL number:
Iupac Name
4-[4-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-piperazinyl]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H16F3N3/c13-12(14,15)9-17-5-7-18(8-6-17)11-3-1-10(16)2-4-11/h1-4H,5-9,16H2
InChI key
USTSWOLARJXUFU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239024
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-239024
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)