Merck
ENA458431652
Enamine
3-ethyl-1,2-oxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.13
Número MDL:
Iupac Name
3-ethyl-5-isoxazolecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-2-5-3-6(4-8)9-7-5/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
AEPZJXAUBJAZMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232428
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232428
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)