ENA458429785
Enamine
methyl 2-(5-bromo-2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetate
About This Item
Iupac Name
methyl (5-bromo-2-ethoxy-4-formylphenoxy)acetate
Inchi Code
1S/C12H13BrO5/c1-3-17-10-4-8(6-14)9(13)5-11(10)18-7-12(15)16-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
Clave InChI
NEDXZPUCYATXNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-230575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)