Merck
ENA458428684
Enamine
1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
Inchi Code
1S/C6H11N3/c1-5(7)6-3-4-8-9(6)2/h3-5H,7H2,1-2H3
Clave InChI
RRQYXOXCBVYWMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229473
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-229473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)