ENA458428114
Enamine
5-cyclopropyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-cyclopropyl-7-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8F3N3O2/c12-11(13,14)8-3-6(5-1-2-5)15-9-4-7(10(18)19)16-17(8)9/h3-4,15H,1-2H2,(H,18,19)
Clave InChI
NKOFOGZKJYKQRW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-228902
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)